Stampa…

Ru(OAc)2[(S)-xylbinap]

Fornitore: TCI

R0171-1G R0171-200MG
TCIAR0171-1GEA 151 EUR
TCIAR0171-1G TCIAR0171-200MG
Ru(OAc)2[(S)-xylbinap]
Ru(OAc)2[(S)-xylbinap]
Formula: C₅₆H₅₄O₄P₂Ru
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09753022
CAS Number: 374067-49-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (HPLC) min. 95.0 area%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR