Stampa…
Diacetato{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}ruthenium(II)
Fornitore: TCI
R0170-1G R0170-200MG
TCIAR0170-1GEA 137 EUR
TCIAR0170-1G TCIAR0170-200MG
Diacetato{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}ruthenium(II)
Diacetato{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}ruthenium(II)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09753022
CAS Number: 374067-50-2
Visualizza i codici
IR to pass test