Stampa…
1-Pyrenebutanoic acid Succinimidyl ester ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-[[4-(1-Pyrenyl)butanoyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Succinimidyl 1-Pyrenebutanoate, N-Hydroxysuccinimidyl Pyrenebutanoate, Succinimidyl 1-Pyrenebutylate, 1-Pyrenebutylic acid Succinimidyl ester
P2767-1G P2767-250MG
TCIAP2767-1GEA 231 EUR
TCIAP2767-1G TCIAP2767-250MG
1-Pyrenebutanoic acid Succinimidyl ester ≥98.0% (by HPLC)
1-Pyrenebutanoic acid Succinimidyl ester
Formula: C₂₄H₁₉NO₄
Peso molecolare: 385,42 g/mol
Punto di fusione: 133°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077403
CAS Number: 114932-60-4
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%