Stampa…
2-Phenyl-1,3-dithiolane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P2742-1G P2742-5G
TCIAP2742-1GEA 29 EUR
TCIAP2742-1G TCIAP2742-5G
2-Phenyl-1,3-dithiolane ≥98.0% (by GC)
2-Phenyl-1,3-dithiolane
Formula: C₉H₁₀S₂
Punto di ebollizione: 166°C
Punto di fusione: 24°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01729637
CAS Number: 5616-55-7
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %