Stampa…
2-Phenylethyl n-Octanoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P2741-100G P2741-25G
TCIAP2741-100GEA 86 EUR
TCIAP2741-100G TCIAP2741-25G
2-Phenylethyl n-Octanoate ≥98.0% (by GC)
2-Phenylethyl n-Octanoate
Formula: C₁₆H₂₄O₂
Punto di ebollizione: 296°C
MDL Number: MFCD00209536
CAS Number: 5457-70-5
EINECS: 226-718-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %