1H-Pyrrole-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Pyrrole-3-carboxaldehyde
Formula:
C₅H₅NO Punto di ebollizione: 100°C |
MDL Number:
MFCD03426733 CAS Number: 7126-39-8 |
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |