Stampa…
4-Phenyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P2727-1G P2727-5G
TCIAP2727-1GEA 38 EUR
TCIAP2727-1G TCIAP2727-5G
4-Phenyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
4-Phenyl-2-pyrrolidone
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161.21 g/mol
Punto di ebollizione: 178°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01687226
CAS Number: 1198-97-6
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C