Stampa…
2-Phenylethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
P2714-5G P2714-25G
TCIAP2714-5GEA 50 EUR
TCIAP2714-5G TCIAP2714-25G
2-Phenylethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-Phenylethyl methacrylate
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 107°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00038232
CAS Number: 3683-12-3
EINECS: 222-969-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %