Stampa…
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
P2632-1G P2632-5G
TCIAP2632-1GEA 97 EUR
TCIAP2632-1G TCIAP2632-5G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (by GC)
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₁₃H₁₀N₂
Peso molecolare: 194,24 g/mol
Punto di ebollizione: 245°C
MDL Number: MFCD00219254
CAS Number: 4105-21-9
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C