Stampa…
n-Pentano ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Pentano
P2621-100ML P2621-500ML
TCIAP2621-100MLEA 16 EUR
TCIAP2621-100ML TCIAP2621-500ML
n-Pentano ≥97.0% (by GC)
n-Pentano
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₃
Peso molecolare: 72,15 g/mol
Punto di ebollizione: 36°C
Flash Pt: –49°C
MDL Number: MFCD00009498
CAS Number: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07116
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5addee6b378880884f6b289996b46de507c2880f&vid=5addee6b378880884f6b289996b46de507c2880f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %