Stampa…
Propoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Phenyl propyl ether
P2607-25ML P2607-5ML
TCIAP2607-25MLEA 289 EUR
TCIAP2607-25ML TCIAP2607-5ML
Propoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Propoxybenzene
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 190°C
Punto di fusione: -28°C
MDL Number: MFCD00039935
CAS Number: 622-85-5
EINECS: 210-756-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %