Stampa…
Psoralidin ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 3,9-Dihydroxy-2-(3-methylbut-2-en-1-yl)-6H-benzofuro[3,2-c]chromen-6-one
P2605-100MG P2605-25MG
TCIAP2605-100MGEA 277 EUR
TCIAP2605-100MG TCIAP2605-25MG
Psoralidin ≥98.0% (by HPLC)
Psoralidin
Formula: C₂₀H₁₆O₅
Peso molecolare: 336,3 g/mol
Punto di fusione: 315°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD10566617
CAS Number: 18642-23-4
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%