Stampa…
Pentafluorobenzyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
P2546-5G P2546-25G
TCIAP2546-5GEA 131 EUR
TCIAP2546-5G TCIAP2546-25G
Pentafluorobenzyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Pentafluorobenzyl methacrylate
Formula: C₁₁H₇F₅O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042329
CAS Number: 114859-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d36f51bc5d87082a8edfecc836457281d6061f1&vid=2d36f51bc5d87082a8edfecc836457281d6061f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %