Stampa…
Potassio bisolfito ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
P2480-25G P2480-500G
TCIAP2480-25GEA 16 EUR
TCIAP2480-25G TCIAP2480-500G
Potassio bisolfito ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Potassio bisolfito
Formula: K₂O₅S₂
Punto di fusione: 190°C
MDL Number: MFCD00167605
CAS Number: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 14,07645
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb1876a2b8a3d9acca71314972f9dda08cafbcf&vid=ebb1876a2b8a3d9acca71314972f9dda08cafbcf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity min. 97.0 %