PD-0173074 ≥95.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
PD 173074, 1-(tert-Butyl)-3-[7-[[4-(diethylamino)butyl]amino]-3-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl]urea, PD173074, 1-(tert-Butyl)-3-(2-((4-(diethylamino)butyl)amino)-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)urea
Formula:
C₂₈H₄₁N₇O₃ Punto di fusione: 86°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08705327 CAS Number: 219580-11-7 |
|
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 18.00 to 19.50 % |