Stampa…
2-Phenoxyethyl methacrylate ≥85.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with HQ + MEHQ
P2468-100G P2468-500G
TCIAP2468-100GEA 74 EUR
TCIAP2468-100G TCIAP2468-500G
2-Phenoxyethyl methacrylate ≥85.0% (by GC) stabilizzato
2-Phenoxyethyl methacrylate
Formula: C₁₂H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 260°C
Flash Pt: 100°C
MDL Number: MFCD00053685
CAS Number: 10595-06-9
EINECS: 234-201-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3a77c1f0632555fb82de6477553bf61093dfc89&vid=c3a77c1f0632555fb82de6477553bf61093dfc89&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %