Stampa…

Propyl vinyl ether ≥97.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo


Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide

P2424-250ML P2424-25ML
TCIAP2424-250MLEA 77 EUR
TCIAP2424-250ML TCIAP2424-25ML
Propyl vinyl ether ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Propyl vinyl ether
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,134 g/mol
Punto di ebollizione: 65°C
Flash Pt: –26°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00080707
CAS Number: 764-47-6
EINECS: 212-123-9
UN: 3271
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR