Stampa…
1-(4-Propoxyphenyl)ethanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 4'-Propoxyacetophenone
P2377-1G P2377-5G
TCIAP2377-1GEA 62 EUR
TCIAP2377-1G TCIAP2377-5G
1-(4-Propoxyphenyl)ethanone ≥98.0% (by GC)
1-(4-Propoxyphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di ebollizione: 111°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01922144
CAS Number: 5736-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d15f7bb6b596f30291e4bfd08c73cf0e4d0ca612&vid=d15f7bb6b596f30291e4bfd08c73cf0e4d0ca612&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %