Stampa…

3,5-Dicloro-N-(1,1-dimetilprop-2-inil) benzamide ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propynyl)benzamide, Pronamide, 3,5-Dichloro-N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzamide

P2374-1G P2374-5G
TCIAP2374-1GEA 18 EUR
TCIAP2374-1G TCIAP2374-5G
3,5-Dicloro-N-(1,1-dimetilprop-2-inil) benzamide ≥96.0% (by GC)
3,5-Dicloro-N-(1,1-dimetilprop-2-inil)benzamide
Formula: C₁₂H₁₁Cl₂NO
Peso molecolare: 256,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00055346
CAS Number: 23950-58-5
EINECS: 245-951-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=787ea824ce9dd6c27e1fab19bf3393d14efec55b&vid=787ea824ce9dd6c27e1fab19bf3393d14efec55b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR