1H,1H-Pentafluoropropyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
1H,1H-Pentafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Methacrylate, Methacrylic acid 2,2,2,3,3-pentafluoropropyl ester, Methacrylic acid 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl ester, 1H,1H-Perfluoropropyl methacrylate
Stabilization:
stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
Formula:
C₇H₇F₅O₂ Peso molecolare: 218,12 g/mol Punto di ebollizione: 46°C Flash Pt: 29°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00039256 CAS Number: 45115-53-5 EINECS: 256-191-8 UN: 3272 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |