Propargyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆O Punto di ebollizione: 117°C Flash Pt: 23°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00048108 CAS Number: 6921-27-3 UN: 3271 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |