Stampa…

5-Phenylisoxazole ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

P2309-1G P2309-5G
TCIAP2309-1GEA 55 EUR
TCIAP2309-1G TCIAP2309-5G
5-Phenylisoxazole ≥98.0% (by GC)
5-Phenylisoxazole
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di ebollizione: 260°C
Punto di fusione: 22°C
MDL Number: MFCD00090038
CAS Number: 1006-67-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6bb51fc188c3694a2d2ce9312edc98aadfbbd0c&vid=f6bb51fc188c3694a2d2ce9312edc98aadfbbd0c&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR