Stampa…
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
P2281-1G P2281-5G
TCIAP2281-1GEA 72 EUR
TCIAP2281-1G TCIAP2281-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine ≥97.0% (by GC)
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Formula: C₃H₄F₅N
Punto di ebollizione: 50°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042459
CAS Number: 422-03-7
EINECS: 207-010-6
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f7c6a7ce6bd24e4b6fcaac4db4e7167dc65ffe4&vid=7f7c6a7ce6bd24e4b6fcaac4db4e7167dc65ffe4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %