Stampa…
Phenyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
P2268-5G P2268-25G
TCIAP2268-5GEA 47 EUR
TCIAP2268-5G TCIAP2268-25G
Phenyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Phenyl acrylate
Formula: C₉H₈O₂
Punto di ebollizione: 98°C
MDL Number: MFCD00048145
CAS Number: 937-41-7
EINECS: 213-329-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72f6dd42745c6bc96da1304c63bb3a70b1bf0575&vid=72f6dd42745c6bc96da1304c63bb3a70b1bf0575&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %