1-Propene 1,3-Sultone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₄O₃S Punto di ebollizione: 118°C |
MDL Number:
MFCD12405143 CAS Number: 21806-61-1 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |