Stampa…
3-Phenoxypropan-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P2254-5G P2254-25G
TCIAP2254-5GEA 36 EUR
TCIAP2254-5G TCIAP2254-25G
3-Phenoxypropan-1-ol ≥98.0% (by GC)
3-Phenoxypropan-1-ol
Formula: C₉H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 153°C
MDL Number: MFCD00039549
CAS Number: 6180-61-6
EINECS: 228-228-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1c2e64e3791826c06db7c2d23f53f4c8c469b7d&vid=e1c2e64e3791826c06db7c2d23f53f4c8c469b7d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %