Stampa…
1-Phenylcyclobutanecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
P2252-5G P2252-25G
TCIAP2252-5GEA 58 EUR
TCIAP2252-5G TCIAP2252-25G
1-Phenylcyclobutanecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
1-Phenylcyclobutanecarbonitrile
Formula: C₁₁H₁₁N
Peso molecolare: 157,216 g/mol
Punto di ebollizione: 85°C
MDL Number: MFCD00019258
CAS Number: 14377-68-5
EINECS: 238-351-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d06f07e60354fff4f0b5cce00932f10483989dd&vid=2d06f07e60354fff4f0b5cce00932f10483989dd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %