Stampa…
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Propionylthiazole, 1-(Thiazol-2-yl)propan-1-one
P2247-5G P2247-25G
TCIAP2247-5GEA 55 EUR
TCIAP2247-5G TCIAP2247-25G
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one ≥98.0% (by GC)
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Formula: C₆H₇NOS
Peso molecolare: 141,19 g/mol
Punto di ebollizione: 107°C
MDL Number: MFCD01681404
CAS Number: 43039-98-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d555dd0dd4a8c2e8af32d80eaf515f8c3324e11e&vid=d555dd0dd4a8c2e8af32d80eaf515f8c3324e11e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %