Stampa…
1-(2-Propynyloxy)naphthalene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 1-(Propargyloxy)naphthalene
P2227-1G P2227-5G
TCIAP2227-1GEA 270 EUR
TCIAP2227-1G TCIAP2227-5G
1-(2-Propynyloxy)naphthalene ≥95.0% (by GC)
1-(2-Propynyloxy)naphthalene
Formula: C₁₃H₁₀O
Punto di ebollizione: 75°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03787730
CAS Number: 18542-45-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=895d15e7d0ed08073650f57aca70a0d2a76e7e86&vid=895d15e7d0ed08073650f57aca70a0d2a76e7e86&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %