4-(2-Propynyloxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉NO Punto di ebollizione: 95°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12823190 CAS Number: 26557-78-8 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |