Stampa…
Phenyl propargyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: (Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
P2222-5G P2222-25G
TCIAP2222-5GEA 56 EUR
TCIAP2222-5G TCIAP2222-25G
Phenyl propargyl ether ≥98.0% (by GC)
Phenyl propargyl ether
Formula: C₉H₈O
Punto di ebollizione: 83°C
Flash Pt: 76°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00048107
CAS Number: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128f17a99f8961faac10bce30d4939764e4015e9&vid=128f17a99f8961faac10bce30d4939764e4015e9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %