Stampa…
N-(2-Propynyl)succinimide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine-2,5-dione, N-Propargylsuccinimide
P2191-200MG P2191-1G
TCIAP2191-200MGEA 92 EUR
TCIAP2191-200MG TCIAP2191-1G
N-(2-Propynyl)succinimide ≥98.0% (by GC)
N-(2-Propynyl)succinimide
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di ebollizione: 237°C
MDL Number: MFCD06740819
CAS Number: 10478-33-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b650e6347211094f3888fda8f2b8b5ebf0986d&vid=75b650e6347211094f3888fda8f2b8b5ebf0986d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C