Stampa…
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P2170-200MG P2170-1G
TCIAP2170-200MGEA 87 EUR
TCIAP2170-200MG TCIAP2170-1G
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine ≥98.0% (by GC)
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine
Formula: C₇H₁₁NO
Punto di ebollizione: 186°C
MDL Number: MFCD00510919
CAS Number: 5799-76-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10f8949d9b491568e43d94f8f84409f75ef7d0eb&vid=525c54bf26e2e25f74062df46bdae55b1c1dfa43&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %