Stampa…
MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico), Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06129.0025 1.06129.0250 1.06129.9010 1.06129.5000
1.06129.0025EA 51.2 EUR
1.06129.0025 1.06129.0250 1.06129.9010 1.06129.5000
MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico), Millipore®
Acido γ-morfolino propanosolfonico (MOPS)
Formula: C₇H₁₅NO₄S
Punto di fusione: > 250 °C
Flash Pt: 110 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006183
CAS Number: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288