Stampa…
Phenyl methacrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
P2134-5G P2134-25G
TCIAP2134-5GEA 45 EUR
TCIAP2134-5G TCIAP2134-25G
Phenyl methacrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Phenyl methacrylate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 198°C
Flash Pt: 60°C
MDL Number: MFCD00048117
CAS Number: 2177-70-0
EINECS: 218-542-3
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ce8a80393c2a9a2487c292ea987d2ec03768e25&vid=7ce8a80393c2a9a2487c292ea987d2ec03768e25&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %