Stampa…
Psoralen ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 7H-Furo[3,2-g]chromen-7-one, Ficusin
P2077-20MG P2077-100MG
TCIAP2077-20MGEA 72 EUR
TCIAP2077-20MG TCIAP2077-100MG
Psoralen ≥99.0% (by GC)
Psoralen
Formula: C₁₁H₆O₃
Peso molecolare: 186,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010520
CAS Number: 66-97-7
EINECS: 200-639-7
Merck Index: 14,07928
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66cecac710c498d0b23dec0442d0c7e096aef1ba&vid=66cecac710c498d0b23dec0442d0c7e096aef1ba&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C