Stampa…
1-Propoxy-2-propanol ≥93.0% (by GC) (contains 2-Isopropoxy-1-propanol)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Propylene Glycol Monopropyl Ether
P2042-25ML P2042-500ML
TCIAP2042-25MLEA 17 EUR
TCIAP2042-25ML TCIAP2042-500ML
1-Propoxy-2-propanol ≥93.0% (by GC) (contains 2-Isopropoxy-1-propanol)
1-Propoxy-2-propanol
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 149°C
Flash Pt: 48°C
MDL Number: MFCD00192420
CAS Number: 1569-01-3
EINECS: 216-372-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2856494acb559f93490298bae76b91d9ff6cbd7d&vid=2856494acb559f93490298bae76b91d9ff6cbd7d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %