Stampa…
1-Phenylimidazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
P2030-1G P2030-5G
TCIAP2030-1GEA 39 EUR
TCIAP2030-1G TCIAP2030-5G
1-Phenylimidazole ≥98.0% (by GC)
1-Phenylimidazole
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,18 g/mol
Punto di ebollizione: 142°C
Punto di fusione: 13°C
MDL Number: MFCD00041204
CAS Number: 7164-98-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116dc28ed0411c5e1db6feacd41e335fa823b04e&vid=116dc28ed0411c5e1db6feacd41e335fa823b04e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %