Stampa…
MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
475898-1 475898-100 475898-500
475898-1EA 899 EUR
475898-1 475898-100 475898-500
MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico), Millipore®
Acido γ-morfolino propanosolfonico (MOPS)
Formula: C₇H₁₅NO₄S
Peso molecolare: 209.27 g/mol
Punto di fusione: > 250 °C
Flash Pt: 110 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006183
CAS Number: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288