Stampa…
Pretilachlor ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1967-25G P1967-5G
TCIAP1967-25GEA 215 EUR
TCIAP1967-25G TCIAP1967-5G
Pretilachlor ≥97.0% (by GC)
Pretilachlor
Formula: C₁₇H₂₆ClNO₂
Punto di ebollizione: 129°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00161476
CAS Number: 51218-49-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07740
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %