Stampa…

3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine ≥98.0% (by HPLC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

P1963-1G P1963-200MG
TCIAP1963-1GEA 359 EUR
TCIAP1963-1G TCIAP1963-200MG
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine ≥98.0% (by HPLC)
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
Formula: C₈H₅F₃N₂
Peso molecolare: 186,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22041649
CAS Number: 73899-14-6

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR