Stampa…
2-Phenylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
P1945-200MG P1945-1G
TCIAP1945-200MGEA 117 EUR
TCIAP1945-200MG TCIAP1945-1G
2-Phenylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Phenylpyrimidine
Formula: C₁₀H₈N₂
Peso molecolare: 156,19 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
MDL Number: MFCD04038761
CAS Number: 7431-45-0
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C