Stampa…
Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1894-25G P1894-5G
TCIAP1894-25GEA 209 EUR
TCIAP1894-25G TCIAP1894-5G
Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥95.0% (by GC)
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Formula: C₈F₈O₂
Punto di ebollizione: 122°C
Punto di fusione: 4°C
Flash Pt: 52°C
MDL Number: MFCD00134438
CAS Number: 14533-84-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %