Stampa…
Prostaglandin E2 ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: PGE₂
P1884-1MG P1884-10MG
TCIAP1884-1MGEA 35 EUR
TCIAP1884-1MG TCIAP1884-10MG
Prostaglandin E2 ≥98.0% (by HPLC)
Prostaglandin E2
Formula: C₂₀H₃₂O₅
Peso molecolare: 352,47 g/mol
Punto di fusione: 66°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077861
CAS Number: 363-24-6
EINECS: 206-656-6
Merck Index: 14,07877
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%