Stampa…
Piceid ≥95.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
P1878-1G P1878-5G
TCIAP1878-1GEA 32 EUR
TCIAP1878-1G TCIAP1878-5G
Piceid ≥95.0% (by HPLC)
Piceid
Formula: C₂₀H₂₂O₈
Punto di fusione: 226°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00210592
CAS Number: 27208-80-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b239458f770526c784d72c14c8b582633d1e5f24&vid=b239458f770526c784d72c14c8b582633d1e5f24&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D -65.0 to -70.0 deg (C=1, MeOH)