Stampa…
MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico)
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
A2947.0500 A2947.1000
A2947.0500EA 396 EUR
A2947.0500 A2947.1000
MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico)
Acido γ-morfolino propanosolfonico (MOPS)
Formula: C₇H₁₅NO₄S
Peso molecolare: 209.27 g/mol
Punto di fusione: > 250 °C
Flash Pt: 110 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006183
CAS Number: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288