2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉F₅O₃S Punto di ebollizione: 75°C |
MDL Number:
MFCD02093346 CAS Number: 565-42-4 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...