MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico)
Fornitore: PanReac AppliChem
Formula:
C₇H₁₅NO₄S Punto di fusione: > 250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006183 CAS Number: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Merck Index: 13,06288 |