MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico) ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1132-61-2
Molecular Formula: C7H15NO4S
Formula Weight: 209.27
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 277-280° dec.
Beilstein Reference: 1106776
Merck Reference: 14,6265
MDL No.: MFCD00006183
Good's buffer
Formula:
C₇H₁₅NO₄S Peso molecolare: 209.27 g/mol Punto di fusione: 277…280 °C (dec.) Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006183 CAS Number: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Merck Index: 13,06288 |