Stampa…
Pentadecyl acetate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P1700-25G P1700-5G
TCIAP1700-25GEA 158 EUR
TCIAP1700-25G TCIAP1700-5G
Pentadecyl acetate ≥95.0% (by GC)
Pentadecyl acetate
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Punto di ebollizione: 230°C
Punto di fusione: 15°C
MDL Number: MFCD00056204
CAS Number: 629-58-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %